GF84056867
Boron nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
Synonym(e):
B 516011
Empfohlene Produkte
Assay
99.5%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 840-568-67
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
10 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)