Wichtige Dokumente
GF83716139
Titan
foil, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.6+%
Synonym(e):
TI000290
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.6%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
860 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 837-161-39
Widerstandsfähigkeit
42.0 μΩ-cm, 20°C
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.025 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1660 °C (lit.)
Dichte
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChIKey
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)