Wichtige Dokumente
GF83177949
Kohlenstoff
foil, 12mm disks, thickness 0.5mm, rigid graphite, fine grain size, 99.95%
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.95%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 831-779-49
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Scheibengröße × Stärke
12 mm × 0.5 mm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)