Wichtige Dokumente
GF74823239
Wolfram
mesh, size 150 × 150 mm, size 0.2 mm, wire diameter 0.05 mm
Synonym(e):
W 008720, W
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
mesh
Hersteller/Markenname
Goodfellow 748-232-39
Widerstandsfähigkeit
4.9 μΩ-cm, 20°C
Größe
0.2 mm
150 × 150 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3410 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[W]
InChI
1S/W
InChIKey
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)