GF72908837
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
5m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AL035170
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 729-088-37
L × Durchm.
5 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)