Wichtige Dokumente
GF70892174
Eisen
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 2000 g, purity 98%
Synonym(e):
FE006045
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 708-921-74
Widerstandsfähigkeit
9.71 μΩ-cm
Gewicht
2000 g
Mittlere Partikelgröße
1-6 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1535 °C (lit.)
Dichte
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChIKey
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)