GF70381470
Polyetheretherketone
(PEEK), granule, 6 mm nominal granule size, weight 50 g, condition high viscosity
Synonym(e):
EK306303
Empfohlene Produkte
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 703-814-70
Gewicht
50 g
Nominale Korngröße
6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)