GF69322888
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), film, thickness 0.017 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
Synonym(e):
AM321017
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 693-228-88
Länge
0.5 m
Spiralbreite
300 mm
Dicke
0.017 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)