Merck
GF68781167
Silicon nitride - reaction bonded
sphere, 3 mm diameter, 10 pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
SI636810
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 687-811-67
Durchmesser
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)