Merck
GF65424494
Iron-Nickel alloy, Fe52Ni48
foil, 300 x 300mm, 0.75mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF010300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 654-244-94
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 0.75 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)