GF63130070
Nickel/Boron/Silicon
foil, thickness 0.025 mm, Ni78%/B 14%/Si 8%, length 1 m, coil width 25 mm
Synonym(e):
NI800250
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 631-300-70
Länge
1 m
Spiralbreite
25 mm
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)