GF61900297
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 6mm disks, 0.015mm thickness, as rolled
Synonym(e):
FE220211
Empfohlene Produkte
Form
foil (disks - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 619-002-97
Größe × Dicke
6 mm × 0.015 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)