Wichtige Dokumente
GF59708829
Thulium
foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99%
Synonym(e):
Thulium
About This Item
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 597-088-29
Widerstandsfähigkeit
90 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
25x25 mm × 0.1 mm
bp
1950 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1545 °C (lit.)
Dichte
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Tm]
InChI
1S/Tm
InChIKey
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)