Merck
GF59537739
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
50m wire, 0.025mm diameter, hard
Synonym(e):
AL055120
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 595-377-39
L × Durchm.
50 m × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)