GF58302277
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
foil, 0.5m coil, 0.25mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI130300
Empfohlene Produkte
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 583-022-77
Größe × Dicke
0.5 m × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)