GF54705966
Nickel oxide
powder, max. particle size 1700 micron, weight 25 g, min. particle size 850 micron
Synonym(e):
NI516030
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥85%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 547-059-66
Gewicht
25 g
Max. Partikelgröße
1700 μm
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)