Wichtige Dokumente
GF54698451
Dysprosium
powder, 1g, max. particle size 500 micron, 99.9%
Synonym(e):
Dysprosium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 546-984-51
Widerstandsfähigkeit
89 μΩ-cm, 20°C
Mittlere Partikelgröße
500 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1412 °C (lit.)
Dichte
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Dy]
InChI
1S/Dy
InChIKey
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)