GF52309548
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), powder, max. particle size 50micron, weight 1000 g, min. particle size 5micron
Synonym(e):
AM306010
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 523-095-48
Gewicht
1000 g
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)