Wichtige Dokumente
GF52284438
Kupfer
powder, max. particle size 200 micron, weight 2000 g, purity 99.8%
Synonym(e):
CU006045
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.8%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 522-844-38
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
2000 g
Max. Partikelgröße
200 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)