Wichtige Dokumente
GF50872079
Tantal
foil, thickness 0.03 mm, size 300 × 300 mm, tolerance 0.2
Synonym(e):
TA000348, Ta
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Form
foil
Selbstzündungstemp.
572 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 508-720-79
Widerstandsfähigkeit
13.5 μΩ-cm, 20°C
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.03 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2996 °C (lit.)
Dichte
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChIKey
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)