GF46798509
Nickel-titanium alloy, Ni70Ti30
powder, 150micron max. particle size, 200g
Synonym(e):
NJ066011
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 467-985-09
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)