Wichtige Dokumente
GF46425078
Kohlenstoff
foil, 50x50mm, thickness 0.2mm, pyrolytic graphite, 99.99%
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.99%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 464-250-78
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Größe × Dicke
50 × 50 mm × 0.2 mm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)