Merck
GF45895326
Iron/nickel
rod, Fe 54%/Ni 46%, 8.2 mm diameter, length 500 mm, temper as drawn
Synonym(e):
FK267920
About This Item
UNSPSC-Code:
11171604
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 458-953-26
Länge
500 mm
Durchmesser
8.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)