GF44937412
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.09 mm, L 0.5 m, condition natural
Synonym(e):
AC321090
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 449-374-12
Länge
0.5 m
Dicke
0.09 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)