Merck
GF42345671
Aluminiumoxid
tube, outside diameter 4.0 mm, length 300 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonym(e):
AL607080
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 423-456-71
Länge
300 mm
AD
4.0 mm
Wandstärke
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)