Wichtige Dokumente
GF40879008
Yttrium
rod, 100mm, diameter 12.5mm, cast, 99%
Synonym(e):
Yttrium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 408-790-08
Widerstandsfähigkeit
57 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
100 mm × 12.5 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1522 °C (lit.)
Dichte
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Y]
InChI
1S/Y
InChIKey
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)