Merck
GF40742782
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
200mm rod, 12.0mm diameter
Synonym(e):
NI057950
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 407-427-82
L × Durchm.
200 mm × 12.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)