GF39745143
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 6.0 mm diameter, length 200 mm, temper annealed
Synonym(e):
NI057919
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 397-451-43
Länge
200 mm
Durchmesser
6.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)