Wichtige Dokumente
GF36861701
Europium
wire reel, 50mm, diameter 1.0mm, hard, 99.95%
Synonym(e):
Europium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.95%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 368-617-01
Widerstandsfähigkeit
81 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
50 mm × 1.0 mm
bp
1527 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
822 °C (lit.)
Dichte
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Eu]
InChI
1S/Eu
InChIKey
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)