Wichtige Dokumente
GF33100298
Yttrium
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Synonym(e):
Yttrium
About This Item
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 331-002-98
Widerstandsfähigkeit
57 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
100x100 mm × 0.025 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1522 °C (lit.)
Dichte
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Y]
InChI
1S/Y
InChIKey
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)