Merck
GF32069561
Palladium/Silver
foil, Pd 75%/Ag 25%, thickness 0.01 mm, size 25 × 25 mm
Synonym(e):
PD030210
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 320-695-61
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)