GF31843469
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
5m wire, 0.10mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI055118
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 318-434-69
L × Durchm.
5 m × 0.10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)