GF31350721
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.06 mm, size 150 × 150 mm, natural
Synonym(e):
AM301051
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 313-507-21
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.06 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)