Merck
GF28835736
Nickel oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, green
Synonym(e):
NI516011
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 288-357-36
Gewicht
500 g
Farbe
green
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)