Merck
GF28602503
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
foil, 150 x 150mm, 1.0mm thickness
Synonym(e):
AL130700
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 286-025-03
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)