Wichtige Dokumente
GF21658642
Samarium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Synonym(e):
Samarium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 216-586-42
Widerstandsfähigkeit
91.4 μΩ-cm, 0°C
Größe × Dicke
25 x 25 mm × 0.025 mm
bp
1794 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1074 °C (lit.)
Dichte
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sm]
InChI
1S/Sm
InChIKey
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Water-react 3
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)