GF21419490
Polyetherimid
(PEI), tube, outside diameter 2.3mm, L 20 m, wall thickness 0.7 mm
Synonym(e):
EI317200
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 214-194-90
Länge
20 m
Wandstärke
0.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)