GF20836133
Monel® alloy k-500, Ni63Cu30Al3Fe2Mn1.5Ti0.5
sheet, 100 x 100mm, 3.5mm thickness, annealed
Synonym(e):
NE043050
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 208-361-33
Größe × Dicke
100 x 100 mm × 3.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)