GF16783768
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 1.2 mm, size 100 × 100 mm, temper annealed
Synonym(e):
FF210385
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 167-837-68
Größe
100 × 100 mm
Dicke
1.2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)