Merck
GF16479311
Iron/Nickel/Boron
foil, Fe 40%/Ni 38%/B 18%/Mo 4%, thickness 0.025 mm, length 1 m, coil width 50 mm
Synonym(e):
FE830250
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 164-793-11
Länge
1 m
Spiralbreite
50 mm
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)