Wichtige Dokumente
GF15099767
Erbium
wire reel, 50mm, diameter 1.0mm, hard, 99.9%
Synonym(e):
Erbium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.90%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 150-997-67
Widerstandsfähigkeit
86 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
50 mm × 1.0 mm
bp
2868 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1529 °C (lit.)
Dichte
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Er]
InChI
1S/Er
InChIKey
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)