Wichtige Dokumente
GF14938005
Rhodium
microfoil, disks, 25mm, thinness 0.1μm, specific density 124μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.9%
Synonym(e):
Rhodium
About This Item
Assay
99.90%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 149-380-05
Widerstandsfähigkeit
4.33 μΩ-cm, 20°C
Durchm. × Dicke
25 mm × 0.1 μm
bp
3727 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1966 °C (lit.)
Dichte
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChIKey
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)