GF14595543
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.05 mm, L 1 m
Synonym(e):
FV331050
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 145-955-43
Länge
1 m
Dicke
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)