GF14346165
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
100m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI105130
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 143-461-65
L × Durchm.
100 m × 0.1252 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)