Wichtige Dokumente
GF12220467
Iridium
rod, 4.0 mm diameter, length 25 mm, purity 99.9%
Synonym(e):
IR007935
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 122-204-67
Widerstandsfähigkeit
4.71 μΩ-cm
Länge
25 mm
Durchmesser
4.0 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2450 °C (lit.)
Dichte
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChIKey
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)