GF12125450
Nickel-copper alloy, Ni70Cu30
powder, 150micron max. particle size, atomized, 100g, 98%
Synonym(e):
NI076011
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder (atomized)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 121-254-50
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)