Wichtige Dokumente
GF10436767
Yttrium
powder, max. particle size 500 micron, weight 50 g, purity 99.9%
Synonym(e):
Y 006010
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 104-367-67
Widerstandsfähigkeit
57 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
500 μm
bp
3338 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1522 °C (lit.)
Dichte
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Y]
InChI
1S/Y
InChIKey
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)