GF09350423
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI130300
Empfohlene Produkte
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 093-504-23
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)