GF06230922
Carbon - Vitreous
foam, 300x300mm, thickness 30mm, bulk density 0.05g/cm3, porosity 96.5%
Synonym(e):
Carbon - Vitreous, VC003840
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96.5%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 062-309-22
Größe × Dicke
300 x 300 mm × 30 mm
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)