Wichtige Dokumente
GF05405431
Wolfram
powder, mean particle size (fsss) <1 micron, weight 200 g, purity 99.95%
Synonym(e):
W 006015, W
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.95%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 054-054-31
Widerstandsfähigkeit
4.9 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
200 g
Mittlere Partikelgröße
<1 μm (FSSR)
bp
5660 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3410 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[W]
InChI
1S/W
InChIKey
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)